azotan lantanu (III) heksahydrat ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44346.14
44346.22
44346.36
44346.14EA
735
PLN
44346.14
44346.22
44346.36
azotan lantanu (III) heksahydrat ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
azotan lantanu (III) heksahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Formuła:
La(NO₃)₃·6H₂O Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 40 °C Gęstość: 2,347 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149751 Numer CAS: 10277-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-238-0 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5363 |