azotan lantanu (III) heksahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11267.06
11267.18
11267.30
11267.A1
11267.06EA
211
PLN
11267.06
11267.18
11267.30
11267.A1
azotan lantanu (III) heksahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
azotan lantanu (III) heksahydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Formuła:
La(NO₃)₃·6H₂O MW: 433.01 g/mol Temp. Wrzenia: 126 Temp. topnienia: 40 °C Gęstość: 2.347 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149751 Numer CAS: 10277-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-238-0 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5363 |