Drukuj
azotan lantanu (III) heksahydrat 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
218711000 218715000
ACRO218711000EA 576 PLN
ACRO218711000 ACRO218715000
azotan lantanu (III) heksahydrat 98+%
azotan lantanu (III) heksahydrat
Formuła: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149751
Numer CAS: 10277-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-238-0
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,05363
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %