Drukuj
azotan lantanu (III) heksahydrat 99.995% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 188 PLN
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
azotan lantanu (III) heksahydrat 99.995% (trace metals basis)
azotan lantanu (III) heksahydrat
Formuła: La(NO₃)₃·6H₂O
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40 °C
Gęstość: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149751
Numer CAS: 10277-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-238-0
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,05363
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %