triazotan (V) ceru heksahydrat ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
Purity: 99.5%
CAS No.: 10294-41-4
Molecular Formula: CeN3O9.6H2O
Formula Weight: 434.23 (326.13anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone
Merck Reference: 14,2000
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149631
Separation of cerium from other rare earths, catalyst for hydrolysis of phosporic acid esters
Formuła:
Ce(NO₃)₃·6H₂O MW: 434.22 g/mol Temp. Wrzenia: 200 Temp. topnienia: 39 Gęstość: 2.377 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149631 Numer CAS: 10294-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-297-2 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,2000 |