Drukuj
triazotan (V) ceru heksahydrat 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
218691000 218695000 218690025
ACRO218691000EA 380 PLN
ACRO218691000 ACRO218695000 ACRO218690025
triazotan (V) ceru heksahydrat 99.5%
triazotan (V) ceru heksahydrat
Formuła: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 39 °C
Gęstość: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149631
Numer CAS: 10294-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-297-2
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals and/or chunks
Assay ≥99.4 % (CeO2/TREO basis)
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤50 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤35 ppm