Drukuj
chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
24957.188EA 452 PLN
24957.188 24957.268
chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
chlorek lantanu (III) heptahydrat
Formuła: LaCl₃·7H₂O
Temp. Wrzenia: < 860 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149756
Numer CAS: 10025-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %