chlorek lantanu (III) heptahydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12916.18
12916.30
12916.18EA
561
PLN
12916.18
12916.30
chlorek lantanu (III) heptahydrat ACS
chlorek lantanu (III) heptahydrat
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 91° dec.
MDL No.: MFCD00149756
Formuła:
LaCl₃·7H₂O MW: 371.37 g/mol Temp. Wrzenia: ∼860 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 91 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149756 Numer CAS: 10025-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5 Klasyfikacja Merck : 14,5363 |