chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11268.18
11268.30
11268.A1
11268.18EA
753
PLN
11268.18
11268.30
11268.A1
chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
chlorek lantanu (III) heptahydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149756
Formuła:
LaCl₃·7H₂O MW: 371.37 g/mol Temp. Wrzenia: ∼860 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 91 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149756 Numer CAS: 10025-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5 Klasyfikacja Merck : 14,5363 |