Drukuj
chlorek lantanu (III) heptahydrat 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
193271000 193275000
ACRO193271000EA 1490 PLN
ACRO193271000 ACRO193275000
chlorek lantanu (III) heptahydrat 99.99% (trace metals basis)
chlorek lantanu (III) heptahydrat
Formuła: LaCl₃·7H₂O
Temp. Wrzenia: 860 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149756
Numer CAS: 10025-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5
Jednostka: 1759
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %