Drukuj
chlorek cyny (II) pentahydrat 98%, lumps
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tin tetrachloride pentahydrate, Stannic chloride pentahydrate
11570.22 11570.36
11570.22EA 315 PLN
11570.22 11570.36
chlorek cyny (II) pentahydrat 98%, lumps
chlorek cyny (II) pentahydrat
Tin(IV) chloride hydrate is used in the formation of a xerogel via a cyanogel, a gel that has potential use in solid-state gas sensors. It is involved in the preparation of Indium tin oxide thin films by chemical vapour deposition method.
  • Soluble in water and alcohol
Purity: 98% CAS No.: 7646-78-8 Molecular Formula: Cl4Sn.xH2O Formula Weight: 260.50(anhy) Physical Form: Lump Appearance: Off-white Odour: Pungent Melting Point: 56° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8774 UN No.: 2440 MDL No.: MFCD00149864
Formuła: Cl₄Sn·5H₂O
MW: 350.6 g/mol
Temp. topnienia: 56 °C
Gęstość: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149864
Numer CAS: 10026-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-588-9
Jednostka: 2440
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,8774
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (unspecified) 97.6% min