Drukuj
chlorek cyny (II) pentahydrat 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tin tetrachloride pentahydrate, Stannic chloride pentahydrate
223691000 223695000
ACRO223691000EA 227 PLN
ACRO223691000 ACRO223695000
chlorek cyny (II) pentahydrat 98+%, extra pure
chlorek cyny (II) pentahydrat
Formuła: Cl₄Sn·5H₂O
MW: 350.6 g/mol
Temp. topnienia: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149864
Numer CAS: 10026-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-588-9
Jednostka: 2440
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Assay ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm