Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride dihydrate
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 776 PLN
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
chlorek cyny (II) dihydrat, Supelco®
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861