Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
23743.230EA 579 PLN
23743.230 23743.296
chlorek cyny (II) dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 623 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 246 °C
Gęstość: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm