Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat 98,0-103,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride dihydrate
23742.260EA 1400 PLN
23742.260 23742.293
chlorek cyny (II) dihydrat 98,0-103,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 103.0 %
Identification Passes test
Insolubility in diluted HCl Passes test
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,005%
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test