Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride dihydrate
MQ300
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000 1.07815.9025
1.07815.0100EA 392 PLN
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000 1.07815.9025
chlorek cyny (II) dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1187 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 225.63 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Density 2.71 g/cm3 (20 °C)
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material