chlorek cyny (II) dihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Stannous chloride dihydrate
A14610.0E
A14610.22
A14610.36
A14610.0EEA
2250
PLN
A14610.0E
A14610.22
A14610.36
chlorek cyny (II) dihydrat ≥98%
chlorek cyny (II) dihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: Cl2Sn.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Melting Point: 42-46°
Merck Reference: 14,8783
MDL No.: MFCD00149863
Formuła:
SnCl₂·2H₂O MW: 225.65 g/mol Temp. Wrzenia: 623 Temp. topnienia: 42…46 °C Gęstość: 2.71 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149863 Numer CAS: 10025-69-1 Numer WE (dawny EINECS): 600-045-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8783 |