chlorek cyny (II) dihydrat 98,0-103,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Stannous chloride dihydrate
44409.36
44409.22
44409.A3
44409.36EA
1560
PLN
44409.36
44409.22
44409.A3
chlorek cyny (II) dihydrat 98,0-103,0 ACS
chlorek cyny (II) dihydrat
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: SnCl2.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.71
Melting Point: 43-46°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149863
Formuła:
SnCl₂·2H₂O MW: 225.65 g/mol Temp. Wrzenia: 623 Temp. topnienia: 43…46 °C Gęstość: 2.71 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149863 Numer CAS: 10025-69-1 Numer WE (dawny EINECS): 600-045-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8783 |