Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride dihydrate
222661000 222665000 222660025
ACRO222661000EA 191 PLN
ACRO222661000 ACRO222665000 ACRO222660025
chlorek cyny (II) dihydrat 98+%
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 652 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 37…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %