Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 162 PLN
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
chlorek cyny (II) dihydrat 97%
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 623 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 37…38 °C
Gęstość: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %