Azotan talu(III) trihydrat ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Thallium trinitrate trihydrate
87999.06
87999.14
87999.22
87999.06EA
529
PLN
87999.06
87999.14
87999.22
Azotan talu(III) trihydrat ≥99.5% (metals basis)
Azotan talu(III) trihydrat
Purity: 99.5%
CAS No.: 13453-38-8
Molecular Formula: Tl(NO3)3.3H2O
Formula Weight: 444.43 (390.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2727
MDL No.: MFCD00149874
Formuła:
N₃O₉Tl·3H₂O MW: 444.44 g/mol Temp. topnienia: 102…105 °C Gęstość: 3.31…3.37 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149874 Numer CAS: 13453-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-325-4 Jednostka: 2727 ADR: 6.1 II |