azotan glinu nonahydrat ≥98.0% analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Aluminum nitrate nonahydrate
21050.298EA
385
PLN
21050.298
21050.260
azotan glinu nonahydrat ≥98.0% analytical reagent
azotan glinu nonahydrat
Formuła:
Al(NO₃)₃·9H₂O Temp. topnienia: 73 °C Gęstość: 1,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149132 Numer CAS: 7784-27-2 Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8 Jednostka: 1438 ADR: 5.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Not precipitated by NH4OH (as SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |