Drukuj
azotan glinu nonahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum nitrate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01063.0500 1.01063.9050
1.01063.0500EA 340 PLN
1.01063.0500 1.01063.9050
azotan glinu nonahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
azotan glinu nonahydrat
Formuła: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Temp. topnienia: 73
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149132
Numer CAS: 7784-27-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8
Jednostka: 1438
ADR: 5.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 419 g/l (20 °C)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 375.13 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 2.0 - 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer