2-Jodotiofen ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
A12898.14
A12898.22
A12898.14EA
553
PLN
A12898.14
A12898.22
2-Jodotiofen ≥98% stabilised
2-Jodotiofen
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 3437-95-4
Molecular Formula: C4H3IS
Formula Weight: 210.04
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.6520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 104666
MDL No.: MFCD00005424
Formuła:
C₄H₃IS Temp. Wrzenia: 182 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 2,064 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005424 Numer CAS: 3437-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 222-342-1 |