Drukuj
azotan glinu nonahydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum nitrate nonahydrate
36291.18 36291.30 36291.A1 36291.D9
36291.18EA 212 PLN
36291.18 36291.30 36291.A1 36291.D9
azotan glinu nonahydrat 98.0-102.0% ACS
azotan glinu nonahydrat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Very soluble in water, alcohol. Slightly soluble in acetone. Almost insoluble in ethyl acetate, pyridine Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Tanning leather, corrosion inhibitor, catalyst in petroleum refining, antiperspirant, manufacturing of incandescent filaments
Formuła: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Temp. topnienia: 73.5 °C
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149132
Numer CAS: 7784-27-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8
Jednostka: 1438
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,352