Azotan glinu hydrat ≥99.999% (metals basis excluding Hg), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 25838-59-9
Molecular Formula: Al(NO3)3.xH2O (x~9)
Formula Weight: 212.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 73.5°
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Formuła:
AlN₃O₉·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003419 Numer CAS: 25838-59-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8 Jednostka: 1438 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,352 |