Drukuj
azotan glinu nonahydrat 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum nitrate nonahydrate
218281000 218285000 218280025 218280100
ACRO218281000EA 127 PLN
ACRO218281000 ACRO218285000 ACRO218280025 ACRO218280100
azotan glinu nonahydrat 99+% do analizy
azotan glinu nonahydrat
Formuła: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Temp. topnienia: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149132
Numer CAS: 7784-27-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Semitransparent to transparent Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 2.5 to 3.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm