Drukuj
Trichlorek glinu heksahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum chloride hexahydrate
1.01084.1000 1.01084.9026
1.01084.1000EA 0 PLN
1.01084.1000 1.01084.9026
Trichlorek glinu heksahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Trichlorek glinu heksahydrat
Formuła: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43 g/mol
Temp. topnienia: ∼100 °C
Gęstość: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 II