Drukuj
Tetrahydrofuran 99.6% stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol
164240010 164240025 164240050 164240250
ACRO164240010EA 463 PLN
ACRO164240010 ACRO164240025 ACRO164240050 ACRO164240250
Tetrahydrofuran 99.6% stabilised ACS
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 66 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Peroxides ≤0.0025 %