Drukuj
Trichlorek glinu heksahydrat 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
217470010 217475000 217470025 217470100
ACRO217470010EA 720 PLN
ACRO217470010 ACRO217475000 ACRO217470025 ACRO217470100
Trichlorek glinu heksahydrat 99%, czysty
Trichlorek glinu heksahydrat
Formuła: AlCl₃·6H₂O
Temp. topnienia: ~ 100 °C
Gęstość: 2,39 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)