Drukuj
Tetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
348450010 348450025 348451000 348455000
348450010.EA 597 PLN
348450010. 348450025. 348451000. 348455000.
Tetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal®
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 66 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Peroxides ≤0.0025 %