Drukuj
azotan (V) magnezu heksahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05853.0500 1.05853.9025
1.05853.0500EA 230 PLN
1.05853.0500 1.05853.9025
azotan (V) magnezu heksahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 89
Gęstość: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93.3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149779
Numer CAS: 13446-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7
Jednostka: 1474
Klasyfikacja Merck : 13,05697
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)