1-Bromo-2-jodobenzen ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
A17020.06
A17020.14
A17020.22
A17020.06EA
272
PLN
A17020.06
A17020.14
A17020.22
1-Bromo-2-jodobenzen ≥98% stabilised
1-Bromo-2-jodobenzen
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 583-55-1
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄BrI MW: 282.91 g/mol Temp. Wrzenia: 257 °C Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 2.256 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001030 Numer CAS: 583-55-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-508-9 |