azotan (V) magnezu heksahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10329.0B
A10329.0I
A10329.30
A10329.0BEA
467
PLN
A10329.0B
A10329.0I
A10329.30
azotan (V) magnezu heksahydrat ≥98%
azotan (V) magnezu heksahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
Formuła:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 330 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 89 °C Gęstość: 1,46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149779 Numer CAS: 13446-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7 Jednostka: 1474 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5674 |