Drukuj
azotan (V) magnezu heksahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
217560010 217565000
ACRO217560010EA 475 PLN
ACRO217560010 ACRO217565000
azotan (V) magnezu heksahydrat 99+% for analysis
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 89 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149779
Numer CAS: 13446-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05697
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5 % in water at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm