2-Jodo-2-metylopropan 95% stabilised, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
Stabilizacja:
Stabilised with copper
L02786.14
L02786.22
L02786.14EA
496
PLN
L02786.14
L02786.22
2-Jodo-2-metylopropan 95% stabilised, powder
2-Jodo-2-metylopropan
Purity: 95%
CAS No.: 558-17-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Recognizable
Melting Point: -38°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 505950
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001068
Formuła:
C₄H₉I Temp. Wrzenia: 99…100 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 1,547 Temp. Zapłonu: 7 °C (44 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001068 Numer CAS: 558-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-190-1 Jednostka: 2391 ADR: 3,II |