3-(Bromometylo)heptan 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
B23532.14
B23532.22
B23532.14EA
254
PLN
B23532.14
B23532.22
3-(Bromometylo)heptan 96% stabilised
3-(Bromometylo)heptan
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 18908-66-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4538
Boiling Point: 94-95°/35mm
Beilstein Reference: 1098313
MDL No.: MFCD00000220
Formuła:
C₈H₁₇Br MW: 193.13 g/mol Temp. Wrzenia: 94…95 °C (35 mmHg) Gęstość: 1.086 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000220 Numer CAS: 18908-66-2 Numer WE (dawny EINECS): 242-659-9 |