azotan wapnia tetrahydrat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
22388.292EA
450
PLN
22388.292
22388.460
azotan wapnia tetrahydrat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Temp. topnienia: ∼42 °C Gęstość: 1,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149604 Numer CAS: 13477-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1 Jednostka: 1454 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,01687 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98.0 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.005 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) | Max. 0.25 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ba (Barium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |