Jodoetan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl iodide
A14444.0E
A14444.22
A14444.36
A14444.0EEA
4850
PLN
A14444.0E
A14444.22
A14444.36
Jodoetan ≥98% stabilised
Jodoetan
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 75-03-6
Molecular Formula: CH3CH2I
Formula Weight: 155.97
Flash Point:
Formuła:
C₂H₅I MW: 155.97 g/mol Temp. Wrzenia: 70…73 °C Temp. topnienia: –108 °C Gęstość: 1.95 Temp. Zapłonu: >73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001091 Numer CAS: 75-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-833-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,3813 |