azotan wapnia tetrahydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02121.0500
1.02121.9050
1.02121.5000
1.02121.0500EA
247
PLN
1.02121.0500
1.02121.9050
1.02121.5000
azotan wapnia tetrahydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Temp. topnienia: ∼42 °C Gęstość: 1,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149604 Numer CAS: 13477-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1 Jednostka: 1454 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,01687 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 2710 g/l (40 °C) |
Melting Point | 45 °C |
Molar Mass | 236.15 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |