Drukuj
azotan wapnia tetrahydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02120.5000 1.02120.9050
1.02120.5000EA 1060 PLN
1.02120.5000 1.02120.9050
azotan wapnia tetrahydrat, Supelco®
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: ∼42 °C
Gęstość: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 13477-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1
Jednostka: 1454
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01687