Dijodometan ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 75-11-6
Molecular Formula: CH2I2
Formula Weight: 267.84
Flash Point: None
Physical Form: Clear liquid
Density: 3.322
Refractive Index: 1.7400
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 180-181° dec.
Beilstein Reference: 1696892
Merck Reference: 14,6066
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00001079
Formuła:
CH₂I₂ Temp. Wrzenia: 180…181 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 5…6 °C Gęstość: 3,322 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001079 Numer CAS: 75-11-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-841-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6066 |