2-Jodobutan ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
B20619.18
B20619.30
B20619.36
B20619.18EA
296
PLN
B20619.18
B20619.30
B20619.36
2-Jodobutan ≥99% stabilised
2-Jodobutan
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 513-48-4
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4991
Odour: Ether-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1718777
Merck Reference: 14,1574
UN No.: 2390
MDL No.: MFCD00001072
Formuła:
C₄H₉I Temp. Wrzenia: 119…120 °C Temp. topnienia: –104 °C Gęstość: 1,597 Temp. Zapłonu: 21 °C (70 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001072 Numer CAS: 513-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-163-1 Jednostka: 2390 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1574 |