1-Jodoheksan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 638-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5I
Formula Weight: 212.08
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: -75°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 505971
MDL No.: MFCD00001102
Formuła:
C₆H₁₃I Temp. Wrzenia: 179…181 °C Temp. topnienia: –75 °C Gęstość: 1,437 Temp. Zapłonu: 61 °C (141 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001102 Numer CAS: 638-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-339-0 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |