azotan wapnia tetrahydrat 97+% (by complexometric analysis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16645.0E
A16645.22
A16645.36
A16645.0EEA
1090
PLN
A16645.0E
A16645.22
A16645.36
azotan wapnia tetrahydrat 97+% (by complexometric analysis)
azotan wapnia tetrahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 13477-34-4
Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 236.15 (164.09anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formuła:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Temp. Wrzenia: 132 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 43…45 °C Gęstość: 1,820 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149604 Numer CAS: 13477-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1 Jednostka: 1454 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1682 |