1,8-Diiodooctane ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,8-Diiodooctane (stabilized with Copper chip), Octamethylene diiodide
A10867.14
A10867.18
A10867.30
A10867.09
A10867.14EA
1230
PLN
A10867.14
A10867.18
A10867.30
A10867.09
1,8-Diiodooctane ≥97% stabilised
1,8-Diiodooctane
Stabilized with copper
Purity: 97+%
CAS No.: 24772-63-2
Molecular Formula: I(CH2)8I
Formula Weight: 366.03
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₆I₂ MW: 366.02 g/mol Temp. Wrzenia: 167…169 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 16…21 °C Gęstość: 1.840 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001106 Numer CAS: 24772-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 246-456-6 |