azotan wapnia tetrahydrat ≥99.98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
30482.14
30482.22
30482.14EA
643
PLN
30482.14
30482.22
azotan wapnia tetrahydrat ≥99.98% (metals basis)
azotan wapnia tetrahydrat
Purity: 99.98%
CAS No.: 13477-34-4
Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 236.15 (164.09anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formuła:
Ca(NO₃)₂·4H₂O MW: 236.15 g/mol Temp. Wrzenia: 132 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 42 °C Gęstość: 1.82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149604 Numer CAS: 13477-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1 Jednostka: 1454 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1682 |