Azotan wapnia hydrat 99,995 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10683.14
10683.22
10683.14EA
1300
PLN
10683.14
10683.22
Azotan wapnia hydrat 99,995 Metals basis, Puratronic®
Azotan wapnia hydrat
Purity: 99.995%
CAS No.: 35054-52-5
Molecular Formula: Ca(NO3)2.xH2O (x≈4)
Formula Weight: 164.09(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formuła:
Ca(NO₃)₂·H₂O MW: 182.1 g/mol Temp. Wrzenia: 132 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 42 °C Gęstość: 1.82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149604 Numer CAS: 35054-52-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1 Jednostka: 1454 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1682 |