Drukuj
azotan wapnia tetrahydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423530250 423535000 423530025
ACRO423530250EA 120 PLN
ACRO423530250 ACRO423535000 ACRO423530025
azotan wapnia tetrahydrat 99+% ACS
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: 45 °C
Gęstość: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 13477-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1
Klasyfikacja Merck : 13,01687
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %