Drukuj
azotan wapnia tetrahydrat 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
217510010 217510050
ACRO217510010EA 500 PLN
ACRO217510010 ACRO217510050
azotan wapnia tetrahydrat 99% for analysis
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: 45 °C
Gęstość: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 13477-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1
Klasyfikacja Merck : 13,01687
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4.5 to 7.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm